Print…
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bis(3,5-dimethylphenyl)chlorophosphine
H25885.06 H25885.03
H25885.06EA 408 EUR
H25885.06 H25885.03
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, Grau técnico
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Purity: 90% CAS No.: 74289-57-9 Molecular Formula: C16H18ClP Formula Weight: 276.75 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01630841
Fórmula: C₁₆H₁₈ClP
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01630841
Número CAS: 74289-57-9
UN: 3261
ADR: 8,II