Print…
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L15530.03 L15530.MD
L15530.03EA 137 EUR
L15530.03 L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 99% CAS No.: 216019-28-2 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 75-80° Beilstein Reference: 3090001 MDL No.: MFCD01074634
Fórmula: C₉H₁₃BO₂
Ponto de Fusão: ∼ 75…80 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074634
Número CAS: 216019-28-2