Print…
Rhodium(II) acetate dimer, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
482285-1G 482285-250MG
SIAL482285-1GEA 1910 EUR
SIAL482285-1G SIAL482285-250MG
Rhodium(II) acetate dimer, Sigma-Aldrich®
Rhodium(II) acetate dimer
Fórmula: C₈H₁₂O₈Rh₂
Número MDL : MFCD00003538
Número CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8