Print…
Rhodium(II) acetate dimer, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
209058-1G 209058-250MG 209058-50MG
SIAL209058-1GEA 1290 EUR
SIAL209058-1G SIAL209058-250MG SIAL209058-50MG
Rhodium(II) acetate dimer, Sigma-Aldrich®
Rhodium(II) acetate dimer
Fórmula: C₈H₁₂O₈Rh₂
Número MDL : MFCD00003538
Número CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8