Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (baseado em metais) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
10560.01
10560.03
10560.06
10560.01EA
342
EUR
10560.01
10560.03
10560.06
Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (baseado em metais) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Rhodium(II) acetate dimer
Purity: 99.99%
CAS No.: 15956-28-2
Molecular Formula: C8H12O8Rh2
Formula Weight: 441.99
Physical Form: Powder
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 205°
Solubility: Slightly soluble in ethanol
MDL No.: MFCD00003538
Cyclopropanation of alkenes
Fórmula:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Peso Molecular: 441.987 g/mol Ponto de Fusão: 205 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003538 Número CAS: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |