Print…
Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0304-25ML P0304-500ML
TCIAP0304-25MLEA 35 EUR
TCIAP0304-25ML TCIAP0304-500ML
Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Di-n-octyl phthalate
Fórmula: C₂₄H₃₈O₄
Ponto de ebulição: 380°C
Ponto de Inflamação: 219°C
Número MDL : MFCD00015292
Número CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b02ad02c6fbab8030d49bd4c665bea2ea9dd7a8c&vid=b02ad02c6fbab8030d49bd4c665bea2ea9dd7a8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %