Di-n-octyl phthalate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41522.AC
41522.AE
41522.AP
41522.ACEA
70.2
EUR
41522.AC
41522.AE
41522.AP
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Di-n-octyl phthalate
Purity: 98%
CAS No.: 117-84-0
Molecular Formula: C24H38O4
Formula Weight: 390.56
Flash Point: 219°(426°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Appearance: Colourless to plae yellow
Melting Point: -25°
Boiling Point: 380°
Merck Reference: 14,2864
MDL No.: MFCD00015292
Plasticizer
Fórmula:
C₂₄H₃₈O₄ Ponto de ebulição: 380 °C Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 0,98 Ponto de Inflamação: 219 °C (426 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015292 Número CAS: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 Merck Index: 14,2864 |