Print…
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Phthalic acid dinonyl ester
A12871.30 A12871.18 A12871.09
A12871.30EA 786 EUR
A12871.30 A12871.18 A12871.09
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Purity: 98% CAS No.: 84-76-4 Molecular Formula: C26H42O4 Formula Weight: 418.62 Flash Point: 216°(421°F)
Fórmula: C₂₆H₄₂O₄
Peso Molecular: 418.62 g/mol
Densidade: 0.97
Ponto de Inflamação: 216 °C (421 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036237
Número CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0