Print…
Dinonyl phthalate mistura de isômeros 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
408770250 408771000
ACRO408770250EA 84.2 EUR
ACRO408770250 ACRO408771000
Dinonyl phthalate mistura de isômeros 96%
Dinonyl phthalate
Fórmula: C₂₆H₄₂O₄
Ponto de ebulição: 279…287 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036237
Número CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)