Print…
Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1001-10G M1001-25G
TCIAM1001-10GEA 34 EUR
TCIAM1001-10G TCIAM1001-25G
Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (por GC)
Ethyl-3-methoxypropionate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 158°C
Número MDL : MFCD00143172
Número CAS: 10606-42-5
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609311ee7e93d4e3dad01fdfd06e104232e9713e&vid=609311ee7e93d4e3dad01fdfd06e104232e9713e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %