Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24024.AK
B24024.AU
B24024.AKEA
30.4
EUR
B24024.AK
B24024.AU
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionate
Purity: 99+%
CAS No.: 763-69-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 59°(142°F)
Refractive Index: 1.4065
Odour: Ester-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 169-171°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00051356
Fórmula:
C₇H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 169…171 °C Ponto de Fusão: –100 °C Densidade: 0,949 Ponto de Inflamação: 59 °C (142 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051356 Número CAS: 763-69-9 EINECS: 212-112-9 UN: 3272 ADR: 3,III |