Print…
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% estabilizado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
269490010 269490025 269490100
ACRO269490010EA 49.1 EUR
ACRO269490010 ACRO269490025 ACRO269490100
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% estabilizado, puro
Ethyl-3-ethoxypropionate
Fórmula: C₇H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 170 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,949 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051356
Número CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT