Print…
4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethene
D3063-1G D3063-250MG
TCIAD3063-1GEA 253 EUR
TCIAD3063-1G TCIAD3063-250MG
4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dichloro-trans-stilbene
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₂
Ponto de ebulição: 230°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01108802
Número CAS: 1657-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e40722283687a73547fd0bfcb5d4831b100a6805&vid=e40722283687a73547fd0bfcb5d4831b100a6805&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C