Print…
Bromomethyl methyl ether ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B2131-25G B2131-5G
TCIAB2131-25GEA 69 EUR
TCIAB2131-25G TCIAB2131-5G
Bromomethyl methyl ether ≥95.0% (por GC)
Bromomethyl methyl ether
Fórmula: C₂H₅BrO
Peso Molecular: 124.97 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000171
Número CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afc4684748f96fdbd507c5c05107ae5e86b167d3&vid=afc4684748f96fdbd507c5c05107ae5e86b167d3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %