Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetaldoxime
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41085.0050
8.41085.0250
8.41085.0050EA
108
EUR
8.41085.0050
8.41085.0250
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Fórmula:
C₂H₅NO Peso Molecular: 59.07 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002124 Número CAS: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN: 2332 ADR: 3 III |
Solubility | 185 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 59.07 g/mol |
Boiling Point | 115 °C |
Vapor Pressure | 13 hPa (25 °C) |
Flash Point | 40 °C |
Explosion Limit | 4.2 - 50 %(V) |
Density | 0.969 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |