Print…
Tri-tert-butylphosphine 1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
655325-10ML 655325-50ML
SIAL655325-10MLEA 187 EUR
SIAL655325-10ML SIAL655325-50ML
Tri-tert-butylphosphine 1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphine
Fórmula: C₁₂H₂₇P
Número MDL : MFCD00015006
Número CAS: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2845
ADR: 4.2,I