2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12330.03
L12330.06
L12330.03EA
37.9
EUR
L12330.03
L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 7154-34-9
Molecular Formula: C8H7N5O2
Formula Weight: 205.18
Melting Point:
Fórmula:
C₈H₇N₅O₂ Ponto de Fusão: >360 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023910 Número CAS: 7154-34-9 |