2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33095.MD
H33095.03
H33095.06
H33095.MDEA
69.7
EUR
H33095.MD
H33095.03
H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fórmula:
C₇H₄N₂O₂S Ponto de Fusão: 228…230 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01647555 Número CAS: 16405-98-4 |