Print…
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H56306.14 H56306.06 H56306.03
H56306.14EA 535 EUR
H56306.14 H56306.06 H56306.03
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₆H₂Br₂N₂S
Ponto de Fusão: 186…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00658844
Número CAS: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III