Print…
N-Fmoc-glycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
F0293-25G F0293-5G
TCIAF0293-25GEA 61 EUR
TCIAF0293-25G TCIAF0293-5G
N-Fmoc-glycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Fmoc-glycine
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₄
Peso Molecular: 297.3 g/mol
Número MDL : MFCD00037140
Número CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2086f58118ccfe051d61b8b2003078d9e7959bbf&vid=2086f58118ccfe051d61b8b2003078d9e7959bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency