N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
47627-50G-F
47627-5G-F
SIAL47627-50G-FEA
114
EUR
SIAL47627-50G-F
SIAL47627-5G-F
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-glycine
Fórmula:
C₁₇H₁₅NO₄ Peso Molecular: 297.3 g/mol |
Número MDL :
MFCD00037140 Número CAS: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |