Print…
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
47627-50G-F 47627-5G-F
SIAL47627-50G-FEA 114 EUR
SIAL47627-50G-F SIAL47627-5G-F
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-glycine
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₄
Peso Molecular: 297.3 g/mol
Número MDL : MFCD00037140
Número CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3