Print…
N-Fmoc-glycine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
8.52001.0100 8.52001.0025
04-12-1001-100EA 119 EUR
04-12-1001-100 04-12-1001-25
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Fórmula: C₁₇H₁₅NO₄
Peso Molecular: 297.3 g/mol
Número MDL : MFCD00037140
Número CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3