Print…
Thiophene-2-methylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2419-25G A2419-5G
TCIAA2419-25GEA 215 EUR
TCIAA2419-25G TCIAA2419-5G
Thiophene-2-methylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Thiophene-2-methylamine
Fórmula: C₅H₇NS
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00005460
Número CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&vid=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %