Print…
Thiophene-2-methylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
A11700.06 A11700.14 A11700.22
A11700.06EA 52.5 EUR
A11700.06 A11700.14 A11700.22
Thiophene-2-methylamine 97%
Thiophene-2-methylamine
Purity: 97% CAS No.: 27757-85-3 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.19 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 85-88°/14mm Beilstein Reference: 106296 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00005460
Fórmula: C₅H₇NS
Peso Molecular: 113.19 g/mol
Ponto de ebulição: 85…88 °C (14 mmHg)
Densidade: 1.100
Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005460
Número CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8 III