Print…
Thiophene-2-methylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205570250 205571000
ACRO205570250EA 139 EUR
ACRO205570250 ACRO205571000
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Fórmula: C₅H₇NS
Ponto de ebulição: 95…99 °C (28 mmHg)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005460
Número CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %