Print…
Thiophene-2-ethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
423270-1G 423270-5G
SIAL423270-1GEA 77.2 EUR
SIAL423270-1G SIAL423270-5G
Thiophene-2-ethylamine, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-ethylamine
Fórmula: C₆H₉NS
Número MDL : MFCD00051495
Número CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9