Print…
Thiophene-2-ethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
A10920.14 A10920.03 A10920.06
A10920.14EA 500 EUR
A10920.14 A10920.03 A10920.06
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 30433-91-1 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 106962 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00051495
Fórmula: C₆H₉NS
Ponto de ebulição: 201 °C
Densidade: 1,087
Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F)
Número MDL : MFCD00051495
Número CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ADR: 8,III