2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13708.03
A13708.06
A13708.03EA
53.6
EUR
A13708.03
A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97+%
CAS No.: 16718-12-0
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 109-110°/0.4mm
MDL No.: MFCD00052141
Fórmula:
C₁₀H₈S₂ Peso Molecular: 192.30 g/mol Ponto de ebulição: 109…110 °C (0.4 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052141 Número CAS: 16718-12-0 |