Print…
2,5-Thiophenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
405191-25G 405191-5G
SIAL405191-25GEA 281 EUR
SIAL405191-25G SIAL405191-5G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Fórmula: C₆H₄O₄S
Número MDL : MFCD00016896
Número CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2