2,5-Thiophenedicarboxylic acid 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
L10293.03
L10293.06
L10293.14
L10293.03EA
29.9
EUR
L10293.03
L10293.06
L10293.14
2,5-Thiophenedicarboxylic acid 97
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4282-31-9
Molecular Formula: C6H4O4S
Formula Weight: 172.16
Melting Point: 355-360°
Beilstein Reference: 136781
Fórmula:
C₆H₄O₄S Peso Molecular: 172.16 g/mol Ponto de Fusão: 355…360 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016896 Número CAS: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |