5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11058.03
L11058.06
L11058.03EA
80.1
EUR
L11058.03
L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 16689-02-4
Molecular Formula: C5H2N2O2S
Formula Weight: 154.15
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 123934
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052401
Fórmula:
C₅H₂N₂O₂S Ponto de Fusão: 43…45 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052401 Número CAS: 16689-02-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |