Print…
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
D2905-25G D2905-5G
TCIAD2905-25GEA 40 EUR
TCIAD2905-25G TCIAD2905-5G
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 168.15 g/mol
Número MDL : MFCD00065172
Número CAS: 37699-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310c4bb6d42bb1b22ed004ecc311f9a1cd2cc105&vid=310c4bb6d42bb1b22ed004ecc311f9a1cd2cc105&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity