Print…
6-Methylnicotinamide 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methylpyridine-3-carboxamide
A16039.03 A16039.06
A16039.03EA 73.3 EUR
A16039.03 A16039.06
6-Methylnicotinamide 98
6-Methylnicotinamide
Purity: 98% CAS No.: 6960-22-1 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 195-199° Beilstein Reference: 112050
Fórmula: C₇H₈N₂O
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de Fusão: 195…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006342
Número CAS: 6960-22-1