2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% ∼3.3 mol/L em água
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
M0632-25G
M0632-500G
M0632-100G
TCIAM0632-25GEA
21
EUR
TCIAM0632-25G
TCIAM0632-500G
TCIAM0632-100G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% ∼3.3 mol/L em água
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Fórmula:
C₅H₄NNaOS |
Número MDL :
MFCD01941547 Número CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 Merck Index: 14,07994 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (Iodometric titration) | 38.0 to 42.0 w/w% |