Print…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H3261-100G H3261-10G H3261-1G
SIALH3261-100GEA 1580 EUR
SIALH3261-100G SIALH3261-10G SIALH3261-1G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Fórmula: C₅H₄NNaOS
Número MDL : MFCD01941547
Número CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5