2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20529.03
B20529.06
B20529.14
B20529.03EA
34.7
EUR
B20529.03
B20529.06
B20529.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anidro 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 3811-73-2
Molecular Formula: C5H4NNaOS
Formula Weight: 149.15
Melting Point: ca 290° dec.
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD01941547
Fórmula:
C₅H₄NNaOS Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01941547 Número CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 Merck Index: 14,7994 |