2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14152.06
A14152.14
A14152.22
A14152.06EA
76.5
EUR
A14152.06
A14152.14
A14152.22
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Purity: 99%
CAS No.: 1121-31-9
Molecular Formula: C5H5NOS
Formula Weight: 127.17
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 906983
Merck Reference: 14,7994
MDL No.: MFCD00006196
Fórmula:
C₅H₅NOS Ponto de Fusão: 69…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006196 Número CAS: 1121-31-9 EINECS: 214-329-4 Merck Index: 14,7994 |