2-Aminopyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Aminopyridine 1-oxide, 2-Aminopyridine N-Oxide
A0778-1G
A0778-100MG
A0778-5G
TCIAA0778-1GEA
179
EUR
TCIAA0778-1G
TCIAA0778-100MG
TCIAA0778-5G
2-Aminopyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminopyridine-N-oxide
Fórmula:
C₅H₆N₂O Peso Molecular: 110.1139 g/mol |
Número MDL :
MFCD00059168 Número CAS: 14150-95-9 |
|
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |