Print…
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19961.88 A19961.09
A19961.88EA 49.6 EUR
A19961.88 A19961.09
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
3-Cyanopyridine-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 14906-64-0 Molecular Formula: C6H4N2O Formula Weight: 120.11 Melting Point: 175-178° MDL No.: MFCD00129037
Fórmula: C₆H₄N₂O
Ponto de Fusão: 175…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129037
Número CAS: 14906-64-0
EINECS: 238-975-1