2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H30427.03
H30427.06
H30427.03EA
32.7
EUR
H30427.03
H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 2587-00-0
Molecular Formula: C5H3Cl2NO
Formula Weight: 163.99
Melting Point: 136-140°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00130246
Fórmula:
C₅H₃Cl₂NO Ponto de Fusão: 136…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00130246 Número CAS: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |