2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
379420010
379420050
ACRO379420010EA
27.9
EUR
ACRO379420010
ACRO379420050
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Fórmula:
C₅H₃Cl₂NO Ponto de Fusão: 134…138 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00130246 Número CAS: 2587-00-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to cream to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 142 °C |
GC | ≥97.5 % |