2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23960.09
B23960.18
B23960.30
B23960.09EA
57.5
EUR
B23960.09
B23960.18
B23960.30
2-(Bromoacetyl)naphthalene ≥98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 613-54-7
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 639153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004109
Fórmula:
C₁₂H₉BrO Ponto de Fusão: 80…85 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004109 Número CAS: 613-54-7 EINECS: 210-348-7 UN: 3261 ADR: 8,II |