Iron silicide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14019.14
14019.22
14019.14EA
159
EUR
14019.14
14019.22
Iron silicide ≥99.9% (baseado nos metais)
Iron silicide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12022-95-6
Molecular Formula: FeSi
Formula Weight: 83.93
Physical Form: -20 Mesh
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016086
Fórmula:
FeSi Ponto de Fusão: 1410 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016086 Número CAS: 12022-95-6 EINECS: 234-671-8 |