Cobalt disilicide ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobalt silicide
13115.14
13115.22
13115.14EA
71.9
EUR
13115.14
13115.22
Cobalt disilicide ≥99% (baseado em metais)
Cobalt disilicide
Purity: 99%
CAS No.: 12017-12-8
Molecular Formula: CoSi2
Formula Weight: 115.11
Physical Form: Powder
Density: 5.30
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1277°
MDL No.: MFCD00016021
Fórmula:
CoSi₂ Peso Molecular: 115.11 g/mol Ponto de Fusão: 1277 °C Densidade: 5.30 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016021 Número CAS: 12017-12-8 EINECS: 234-616-8 |