Print…
Titanium trialuminide ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
22895.14 22895.22
22895.14EA 148 EUR
22895.14 22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (baseado nos metais)
Titanium trialuminide
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-78-3 Molecular Formula: TiAl3 Physical Form: -325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00054094
Fórmula: Al₃Ti
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054094
Número CAS: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II