Print…
Zinc selenite
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12586.09 12586.22 12586.A3
12586.09EA 18.3 EUR
12586.09 12586.22 12586.A3
Zinc selenite
Zinc selenite
CAS No.: 13597-46-1 Molecular Formula: ZnSeO3 Formula Weight: 192.33 Physical Form: Powder UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00011297
Fórmula: O₃SeZn
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011297
Número CAS: 13597-46-1
EINECS: 237-048-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I