Cerium disilicide ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Cerium silicide
35836.06
35836.14
35836.06EA
110
EUR
35836.06
35836.14
Cerium disilicide ≥99.9%
Cerium disilicide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-85-6
Molecular Formula: CeSi2
Formula Weight: 196.29
Physical Form: 3-15mm Pieces
Density: 5.31
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00168082
Fórmula:
CeSi₂ Peso Molecular: 196.29 g/mol Densidade: 5.31 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00168082 Número CAS: 12014-85-6 EINECS: 234-602-1 |