Print…
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(trimethylsiloxy)borate
T2543-25G T2543-100G
TCIAT2543-25GEA 69 EUR
TCIAT2543-25G TCIAT2543-100G
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tris(trimethylsilyl)borate
Fórmula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Peso Molecular: 278.376 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Fusão: –35°C
Ponto de Inflamação: 41°C
Número MDL : MFCD00051588
Número CAS: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&vid=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %