Print…
Tris(trimethylsilyl)borate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tris(trimethylsiloxy)borate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
348635-100G 348635-25G
SIAL348635-100GEA 145 EUR
SIAL348635-100G SIAL348635-25G
Tris(trimethylsilyl)borate, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)borate
Fórmula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Peso Molecular: 278.376 g/mol
Número MDL : MFCD00051588
Número CAS: 4325-85-3