Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tris(trimethylsiloxy)borate
L06277.06
L06277.14
L06277.06EA
33.6
EUR
L06277.06
L06277.14
Tris(trimethylsilyl)borate ≥98%
Tris(trimethylsilyl)borate
Purity: 98%
CAS No.: 4325-85-3
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3B
Formula Weight: 278.38
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.3861
Melting Point: -35°
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 1772733
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051588
Fórmula:
C₉H₂₇BO₃Si₃ Peso Molecular: 278.376 g/mol Ponto de ebulição: 183…185 °C Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 0.834 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051588 Número CAS: 4325-85-3 ADR: 3 III |